Přeskočit na
157775
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Synonyma:
Phosphorus(V) chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 050,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 180,00 Kč
1 635,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 880,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
PCl5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
233-060-3
MDL number:
Assay:
95%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
2 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
powder
pH
1 (5 g/L)
mp
179-181 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
InChI key
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorus pentachloride is a light yellow colored phosphorous halide. It participates in the synthesis of thiazoline analogs.
Application
Phosphorus pentachloride may be used in the synthesis of following compounds:
  • benzenesulfonyl chloride
  • malonic dinitrile
  • aromatic sulfonyl chlorides
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide. It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
795908.2234079609
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline solid
form
powder or crystals
assay
95%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (argenometric)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
pH
1 (5 g/L)
pH
1 (5 g/L)
pH
1 (5 g/L in H2O, acidic)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
179-181 °C (subl.) (lit.)
mp
-
mp
148 °C
mp
340 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus pentachloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
supp_hazards
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Allcock H
Phosphorus-Nitrogen Compounds: Cyclic, Linear, and High Polymeric Systems (2012)
Ley.VS
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2 (1995)
Ley.VS et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond (2005)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
157775-1KG04061838743596
157775-100G04061837631955
157775-5G04061837631979
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?