Přeskočit na
14274
Acetonitrile solution
with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Název produktu
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
grade
HPLC grade
form
liquid
quality
tested for UHPLC-MS
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001% non-volatile, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤2.0% water, ≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
transmittance
254 nm, ≥90%
cation traces
Ca: ≤0.25 mg/kg, K: ≤0.25 mg/kg, Mg: ≤0.25 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg
UHPLC-gradient
≤2 mAU at 254 nm (peak), ≤30 mAU at 254 nm (drift)
suitability
passes test for UHPLC-MS
format
mixture
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetonitrile with ammonium acetate may be used as a mobile phase in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) assay for the simultaneous quantitative analysis of synthetic corticosteroids like beclomethasone dipropionate, betamethasone, budesonide, dexamethasone, fludrocortisone, flunisolide, fluorometholone, fluticasone propionate, megestrol acetate, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, triamcinolone, and triamcinolone acetonide.
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L081000494445360457
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
HPLC grade
grade
-
grade
biotech. grade
grade
ACS reagent
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
cation traces
Ca: ≤0.25 mg/kg, Mg: ≤0.25 mg/kg, K: ≤0.25 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.0001% non-volatile, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+)), ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤2.0% water
impurities
-
impurities
≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm), ≤0.6 μeq/g Titr. base, ≤8 μeq/g Titr. acid, <0.001% water
impurities
≤0.3% water, ≤0.6 μeq/g Titr. base, ≤8 μeq/g Titr. acid
UHPLC-gradient
≤2 mAU at 254 nm (peak), ≤30 mAU at 254 nm (drift)
UHPLC-gradient
-
UHPLC-gradient
-
UHPLC-gradient
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Quantitative, highly sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for detection of synthetic corticosteroids.
Taylor RL
Clinical Chemistry, 50 (12), 2345-2352 (2004)