Přeskočit na
134368
1,2-Propanediol
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
1,2-PDO, Propylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 690,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 740,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
3 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 440,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
17 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.09
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-338-0
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
187 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
1 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.62 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Propanediol can be obtained as a byproduct in the dehydration of glycerol to hydroxyacetone.It can undergo condensation with sebacic acid and citric acid in the absence of catalyst to give poly((1,2-propanediol-sebacate)-citrate) (PPSC), an elastomeric polyester, which can find applications in tissue engineering and drug delivery.
Application
1,2-Propanediol has been used:
  • for removing excess Oil Red O stain in zebrafish larvae
  • in the preparation of alginate hydrogels
  • for the dissolution of androstenone
  • for the calibration of cone beam scanner in computed tomography[1]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Synthesis, characterization and in vitro degradation of a novel degradable poly ((1, 2-propanediol-sebacate)-citrate) bio elastomer
Lie L, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92, 389-396 (2007)
Selective hydrogenolysis of glycerol to 1, 2-propanediol: comparison of batch and continuous process operations
Rode.V.C, et al.
Organic Process Research & Development, 14, 1385-1392 (2010)
ZeGlobalTox: an innovative approach to address organ drug toxicity using zebrafish
Cornet C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 864-864 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
134368-17KG04061838730008
134368-3KG04061838730015
134368-1KG04061837548246
134368-50KG04061838151230
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?