Přeskočit na
13425
Sodium ferrocyanide decahydrate
≥98.0%, solid
Synonyma:
Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate, Sodium hexacyanoferrate(II)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 130,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
484.06
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
2 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium ferrocyanide decahydrate, ≥98.0%
Quality Level
assay
≥98.0%
form
solid
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.20%, sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
InChI key
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium ferrocyanide decahydrate can be used as a precursor to synthesize Na-enriched Na1+xFe[Fe(CN)6] frameworks in NaCl, which can be used as a cathode for sodium-ion batteries.(1)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2213687025871.04982
assay
≥98.0%
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99.0% (cerimetric)
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
crystals or chunks
form
powder or chunks
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.20%, sulfate (SO42-): ≤0.20%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G3516-100G04061833629970
G3516-1KG04061833629987
13425-500G-R04061835554195