Přeskočit na
11291
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (NMR)
Synonyma:
EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 020,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11F6N3O4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
391.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NMR)
Form:
liquid
6 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97.0% (NMR)
form
liquid
impurities
<0.5% water
functional group
fluoro
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [EMIM][N(Tf)2] is a room temperature ionic liquid (RTIL). ([EMIM][N(Tf)2]) as a non-aqueous solvent, is advantageous over traditional aprotic polar organic solvents in electrochemical investigation of electroactive species since it has low vapor pressure, high thermal stability, good conductivity and a wide electrochemical window. [EMIM][N(Tf)2] shows good solubility in CO2.
Application
[EMIM][N(Tf)2] may be used as a green solvent for the synthesis of zinc oxide (ZnO) nanoparticles under microwave conditions. It is useful in reactions which need a solvent with high CO2 solubility.
Physical form
fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Other Notes
Enantioselective reactions in ionic liquids[1]
Legal Information
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Investigation on physical and electrochemical properties of three imidazolium based ionic liquids (1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide and 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate)
Beigi, Ali Akbar Miran, et al.
Journal of Molecular Liquids, 177, 361-368 (2013)
Raman and ab initio study of the conformational isomerism in the 1?ethyl?3?methyl?imidazolium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide ionic liquid
Lassegues, J. C., et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 38.5, 551-558 (2007)
Pedro Lozano et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7), 692-693 (2002-07-18)
Soluble Candida antarctica lipase B dissolved in ionic liquids showed good synthetic activity, enantioselectivity and operational stability in supercritical carbon dioxide for both butyl butyrate synthesis and the kinetic resolution of 1-phenylethanol processes by transesterification.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
GF88762180-10EA04061829451790
GF88886828-10EA04061829469955
GF88886828-2EA04061829502904
GF87282254-20EA04061829541750
GF87674327-20EA04061829541880
GF89674789-1EA04061825384092
209988-100G04061838770998
243469-100G04061838252647
243469-2KG04061825596341
267635-100G04061833596197
215503-1KG04061826714522
266353-500G04061826133866
266361-500G04061826133873
267619-4.5G04061826134399
267619-18G04061826134382
108774100004022536107752
108789100004022536107868
108774905004022536107769
108756100004022536107677
102409010304054839654428
324930-10G04061826712351
324930-50G04061826712368
349410-1EA04061833465271
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Would you be able to tell me the boiling point or thermal degradation temperature for this ionic liquid?
    1 answer
    1. The boiling range of this product is 543.6 °C / 1010.5 °F.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?