Přeskočit na
09682
Ammonia
puriss., anhydrous, ≥99.95%
Synonyma:
Ammonia gas
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
44 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
17.03
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-635-3
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
Assay:
≥99.95%
44 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
0.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.75 atm ( 21 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.95%
autoignition temp.
1203 °F
expl. lim.
25 %
impurities
≤0.01% water
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonia gas is a common reagent or reactant in the synthesis of variety of nitrogen containing inorganic compounds and organic intermediates. It is either used directly in gas phase reaction or bubbled through the reaction mixture.
  • Ammonia can be used in the direct synthesis of primary amines from alcohols.
  • Synthesis of N-doped graphene by vapor deposition in the presence of ammonia gas has been reported.[1]
Packaging
Cylinder with net ~1 kg
Other Notes
Recommended DIN 477 - Nr. 6
Sales restrictions may apply
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
392685718939779423
Ammonia puriss., anhydrous, ≥99.95%
Sigma-Aldrich
09682
Ammonia
assay
≥99.95%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
−33 °C (lit.)
bp
60 °C
bp
-
bp
-
mp
−78 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
≤0.01% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
expl. lim.
25 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Ammonia.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2006)
Selective synthesis of primary amines directly from alcohols and ammonia.
Gunanathan C and Milstein D
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(45), 8661-8664 (2008)
Synthesis of N-doped graphene by chemical vapor deposition and its electrical properties.
Wei D, et al.
Nano Letters, 9(5), 1752-1758 (2009)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
236594-1G04061837007095
236594-5G04061837007101
09682-1KG04061838657077
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?