Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 780,00 Kč |
O této položce
8 780,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
General description
Packaging
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) metabolomics |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (titration) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| format neat | format - | format - | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Chicoric acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 43612-1ML | 04061838195944 |
| 43612-10ML | 04061838195920 |
| 128465-3KG | 04061838725615 |
| 128465-100G | 04061838725585 |
| 128465-50KG | 04061833636114 |
| 128465-1KG | 04061838725592 |
| 50649-100ML | 04061838177032 |
| 43612-10X1ML | 04061838195937 |
| 50649-25ML | 04061832449722 |
| 128465-22KG | 04061838725608 |
| 128465-5G | 04061838725622 |
| 06957-10MG | 04061834242871 |