Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 660,00 Kč |
O této položce
1 660,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of anomers, GC)
optical activity
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
mp
172-175 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI key
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
General description
Application
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥99.0% (sum of anomers, GC) | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 5316190001 | 04055977259964 |
| PHR2860-50MG | 04065266466362 |
| A3509-500MG | 04061833045367 |
| A3509-250MG | 04061833361016 |
| 1269130-25MG | 04061833830178 |
| A3509-100MG | 04061833045350 |
| A3509-1G | 04061826688328 |
| 05566-100MG | 04061838641496 |