Přeskočit na
03999
Scintillation cocktail
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.529
density
0.986 g/mL at 20 °C
Analysis Note
  • Volume size: 10.0 ml
  • Background: < 30 cpm
  • Counting efficiency (tSIE, 3H Eff.): >590 (>51.0%)
  • Maximum capacity at 20°C (above these limits gel formation occurrs):
water: 1.60 ml
0.1 M PBS buffer: 1.60 ml
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
37205-87-1
CAS No.
37205-87-1
CAS No.
37205-87-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
M Kaneda et al.
Journal of experimental botany, 62(6), 2063-2077 (2011-01-18)
The primary inflorescence stem of Arabidopsis thaliana is rich in lignified cell walls, in both vascular bundles and interfascicular fibres. Previous gene expression studies demonstrated a correlation between expression of phenylpropanoid biosynthetic genes and a subset of genes encoding ATP-binding
Shuchen Gu et al.
Molecular cancer, 8, 114-114 (2009-12-02)
Membrane androgen receptors (mAR) have been implicated in the regulation of cell growth, motility and apoptosis in prostate and breast cancer. Here we analyzed mAR expression and function in colon cancer. Using fluorescent mAR ligands we showed specific membrane staining
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
03999-5L04061838202505