Přeskočit na
SYMBXTC01
Steritest® Symbio connection cable extension
With tri-clover clamp, for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Synonyma:
Pump connection wire
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 unit
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
38 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
38 900,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PVC cable(s) (Connection)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
shipped in
ambient
General description
Steritest® Symbio connection cable extension with Tri-Clover clamp is an accessory of Steritest® Symbio LFH and FLEX Pumps.
Application
Steritest® Symbio connection cable extension with tri-clover clamp is used to connect the Steritest® Symbio LFH or FLEX Pump to the communication hub when placed on an isolator table without hole.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYMBFHA01SYMBFEE01SYMBCHB01
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX, for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
material
PVC cable(s) (Connection)
material
316L stainless steel
material
PVC (feet), stainless steel (A2, Screws)
material
316L stainless steel housing (with epoxy paint)
agency
EP (2.6.1), USP (71), JP (4.06)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
SYMBXTC0104055977182859