Přeskočit na
SYMBDFS01
Diamond cutting file kit
For Steritest® ampoule breaker
Synonyma:
Breaker metal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Očekávané datum odeslání25. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
18 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151818
18 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání25. května 2026podrobné informace
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
316L stainless steel , polyphenylsulfone (PPSU) (Screw)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
The Diamond cutting file kit is an optional accessory of Steritest® ampoule breaker.
Application
Diamond cutting file kit is used with glass ampoules.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYMBECS01SYMBABR01SYMBABC01
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump, standard for VHP
compatibility
for use with Steritest® Symbio Pump
material
316L stainless steel , polyphenylsulfone (PPSU) (Screw)
material
-
material
316L stainless steel , polyphenylsulfone (PPSU) , silicone
material
polyphenylsulfone (PPSU) container
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
filtration
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
agency
EP (2.6.1), USP (71), JP (4.06)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
JP (4.06), USP (71), complies with EP (2.6.1)
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®