Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliparameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
Quality Segment
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Související obsah
Update to existing PureFlex Spec Sheet. Draft only.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MXRJ2000TL | 04054839158193 |