Přeskočit na
MR-004
EmbryoMax® Acidic Tyrode′s Solution
The EmbryoMax Acidic Tyrode′s Solution is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
992,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Form:
liquid
992,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
General description
This solution is designed for the removal of Zonae pellucidae from mouse oocytes.
Preparation Note
Store at -20°C upto 2 months & 1 day
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
TMS-002MR-024ES-006
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100, 200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Hiroyuki Hirai et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(9), 1349-1361 (2011-07-07)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) can be created by reprogramming differentiated cells through introduction of defined genes, most commonly Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc (OSKM). However, this process is slow and extremely inefficient. Here, we demonstrate radical acceleration of iPSC
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MR-004-D04053252504600