Přeskočit na
MMSANSYFU
MILLIFLEX OASIS® flow sanitization kit
for use with Milliflex Oasis® pumps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
24 units
Očekávané datum odeslání18. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
7 530,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
7 530,00 Kč
Očekávané datum odeslání18. května 2026podrobné informace
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 24 ea
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® pumps
shipped in
ambient
General description
MILLIFLEX OASIS® consumables for internal flow sanitization kit enables to sanitize the complete pump at once. The components of the kit include a sanitization funnel assembly and syringe. This sanitization kit is a walk-away system to clean efficiently the interior of the MILLIFLEX OASIS® pump.
Application
MILLIFLEX OASIS® consumables for internal flow sanitization kit enables complete sanitization and finds its application in efficient bioburden testing.
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MMGASKTSKMMSANKIT1MMHEADCV1
compatibility
for use with Milliflex Oasis® pumps
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
compatibility
for use with Milliflex Oasis® pumps
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
packaging
pack of 24 ea
packaging
pkg of 5 units
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 sets
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
Quality Level
300
Quality Level
SP1
Quality Level
SP2
Quality Level
SP1
Still not finding the right product?
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MMSANSYFU04054839658808