Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Název produktu
Millipak® Final Fill 200 Durapore®, Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb
Quality Level
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
sterility
sterile; irradiated
product line
Millipak® Final Fill 200
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size |
| product line Millipak® Final Fill 200 | product line Millipak® Final Fill 200 | product line Millipak® Final Fill 100 | product line Millipak® Final Fill 100 |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| material PVDF membrane, silicone O-ring, polysulfone housing | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® Final Fill 200 Durapore®
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MFGL20SF3 | 04054839379345 |