Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 140 700,00 Kč |
O této položce
140 700,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
General description
Physical form
Analysis Note
Actinomycin D. Typically <0.9 ng/mL ED50.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities ≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities ≤1.00 EU/μg endotoxin |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HumanKine® TNF alpha, Human Recombinant Xeno-Free
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| GF442 | 04053252906091 |
| GF442-MG | 04053252961656 |