Přeskočit na
FTPF00789
Silicone 4 in. Tri-Clover gasket 1-cartridge housing
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 270,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
25140604
UNSPSC Code:
41104008
1 270,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
input
sample type pharmaceutical(s)
Quality Segment
application(s)
environmental
compatibility
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
Legal Information
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
FTPF00788ATBFEET01XX6504710
compatibility
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
compatibility
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
compatibility
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit, for use with M Air T Isolator
compatibility
for use with Patch Test Kit
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
air monitoring, environmental
pharmaceutical
application(s)
-