manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L (dark bottle)
concentration
1% solids
technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
color
fluorescent green
matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
bead diameter
0.130-0.190 μm±<5%
capacity
>300 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Související obsah
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 39376080-1 | 04061839117136 |
| FR139376080-100 | 04061839117143 |