Přeskočit na
FCMAB174F
Milli-Mark® Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37
clone CBC.37, Milli-Mark®, from mouse
Synonyma:
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, TP41, T-cell surface antigen Leu-9
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 tests
Očekávané datum odeslání25. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
9 460,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
CBC.37, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
9 460,00 Kč
Očekávané datum odeslání25. května 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CBC.37, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD7(924)
General description
40 kDa (Bowen, 2002; Reiter, 1989; Chang, 1994)
The CD7 antigen is a membrane-bound 40 kDa glycoprotein expressed on thymocytes, mature T cells, a large majority of natural killer cells, pluripotent hematopoietic stem cells, and progenitor cells of lymphoid and myeloid cells (Bowen, 1997 & 2002; Reiter, 1989; Chang, 1994). CD7 is one of the earliest T-cell-specific antigens to be expressed in lymphocytes, and the only early marker to persist throughout differentiation (Bowen, 1997).
Application
Detect CD7 using this Milli-Mark Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37 validated for use in FC.
Physical form
Purified Mouse monoclonal IgG2b conjugated to FITC in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
Analysis Note
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
FCMAB175PWH0000924M4FCMAB191F
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
CBC.37, monoclonal
clone
CBC.37, monoclonal
clone
1B8, monoclonal
clone
M-T271, monoclonal
Gene Information
human ... CD7(924)
Gene Information
human ... CD7(924)
Gene Information
human ... CD7(924)
Gene Information
human ... CD27(939)
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
FCMAB174F04053252289088