Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 ea | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 719,00 Kč |
O této položce
719,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Název produktu
mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5pk,
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm
well size
10 wells
well volume
33 μL
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
General description
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable |
| well volume 33 μL | well volume 26 μL | well volume 43 μL | well volume 20 μL |
| packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 5 packs |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| compatibility for use with mPAGE® Gel Caster components:
| compatibility for use with mPAGE® Gel Caster components:
| compatibility for use with mPAGE® Gel Caster components:
| compatibility for use with mPAGE® Gel Caster components:
|
| W × H 10.1 cm × 8.3 cm | W × H 10.1 cm × 8.3 cm | W × H 10.1 cm × 8.3 cm | W × H 10.1 cm × 8.3 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5pk
Protokoly
Úvod do PAGE. Seznamte se s pozadím SDS-PAGE a protokolem pro separaci proteinů na základě velikosti v polyakrylamidovém gelu.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Sortimentní položky
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Obnovte svůj pracovní postup při odlévání gelů pomocí gelů SDS-PAGE připravených k okamžitému použití za pouhé 3 minuty s odlévacím systémem mPAGE® Lux. Objevte jednodušší a bezpečnější metody odlévání gelů.