Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Očekávané datum odeslání13. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 8 450,00 Kč |
O této položce
8 450,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. dubna 2026podrobné informace
biological source
goat
Quality Level
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AP500A | 08436037124082 |