Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352200
biological source
mouse
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Control peptide for Chemicon Catalog Number MAB3067 (Mouse anti-connexin 43). Peptide corresponds to a 19 amino acid sequence within the C-terminal cytoplasmic domain (aa252-270) of Mouse Cx43 (2). This sequence is identical in rat and bovine. Mouse Connexin 43 is a 382 amino acid gap junction protein with a predicted M.W. of ~43 kDa.
Application
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physical form
Supplied as 1 mg/mL solution in PBS, pH 7.4, containing no preservatives.
Preparation Note
Store at -20°C in undiluted aliquots. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.