Přeskočit na
A010
NovaSeptum Bag rack, multi sampling, for 2-port Ingold Holder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
21 300,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
21 300,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
Quality Level
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling