Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 72 900,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
72 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
self-closing
compatibility
for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Different environments and individual customer applications require special withdrawal options. Optimized nozzles are available for each special application, e.g. a seperate filling nozzle for individual length of tubing. This filling nozzle is a spare part to 9.67100.9090.
self-closing, for 10-30 L drums and barrels, with thread G3/8
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8 | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| feature self-closing | feature self-closing | feature - | feature - |
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 9671001090 | 04027269019228 |