Přeskočit na
8.55017
2-Chlorotrityl chloride resin
100-200 mesh, 1% DVB, Novabiochem®
Synonyma:
2-Chlorotrityl chloride resin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 120,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
75 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
364 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh), 1% DVB, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
2-Chlorotrityl chloride resin is an extremely versatile, acid-labile resin for the solid phase immobilization of carboxylic acids [1,2,3,4,5,6, 20], alcohols [7,8,9, 20], phenols [10,11,12,13, 20] and amines [14,15,16,17,18,19,20], imidazoles [20] and hydroxylamines [21,22]. Release of these functionalities is generally achieved using 1-50% TFA in DCM containing 5% TIS, although carboxylic acids can also be cleaved from this support with AcOH/TFE/DCM [1,2,3,4,5,6],0.5% TFA in DCM, or HFIP in DCM [23].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis ResinsLiterature references
[1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3943.
[3] K. Barlos, et al. (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 590.
[4] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 37, 513.
[5] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 562.
[6] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 555.
[7] H. Wenschuh, et al. in ′Peptides 1994, Proc. 23rd European Peptide Symposium′, H. Maia (Eds), ESCOM, Leiden, 1995, pp. 287.
[8] H. Wenschuh, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 405.
[9] B. B. Shankar, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2447.
[10] Z. Zhu & B. Mckittrick (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7479.
[11] U. Heinelt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 227.
[12] K. J. Elgie, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 2753.
[13] S. Batra, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 5971.
[14] M. Cardno, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2163.
[15] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[16] W. J. Hoekstra, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2629.
[17] J. Perumattan, et al. (1998) Mol. Div., 3, 121.
[18] J. J. McNally, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39,967.
[19] M. A. Youngman & S. L. Dax (1997) Tetrahedron Lett., 38, 6347.
[20] A. Bernhardt, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 143.
[21] S. L. Mellor, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3311.
[22] M. M. Meloni & M. Taddei (2001) Org. Lett., 3, 337.
[23] R. Bollhagen, et al. (1994) J. Chem. Soc ., Chem. Commun., 2559.
Application
  • Efficient Synthesis of Protein Mimics by Sequential Native Chemical Ligation: This study utilized 2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh, 1% DVB) for solid-phase peptide synthesis, highlighting its effective use in complex peptide assembly processes. (Kruijtzer & Liskamp).
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Ala-Leu loaded resin): 1.00 - 1.80 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): 2.0 - 5.0 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Replaces: 01-64-0114
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.550688.550608.55079
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: alcohol reactive
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Přehled různých pryskyřic, jako jsou Merrifieldova pryskyřice, pryskyřice na bázi tritylu a pryskyřice s hydroxymethylovou funkcí pro imobilizaci peptidů pro různé aplikace.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Sortimentní položky
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
855017002504027269109899
855017000504027269109882
855017000104027269109875
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?