Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 160,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 590,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 700,00 Kč | |
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 200,00 Kč | ||
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 234 800,00 Kč |
O této položce
1 160,00 Kč
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form powder | form beads |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoly
Přehled různých pryskyřic, jako jsou Merrifieldova pryskyřice, pryskyřice na bázi tritylu a pryskyřice s hydroxymethylovou funkcí pro imobilizaci peptidů pro různé aplikace.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8550010005 | 04027269109103 |
| 8550010001 | 04027269109097 |
| 8550010025 | 04027269109110 |