Přeskočit na
8.52045
Fmoc-Gln(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonyma:
Fmoc-Gln(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-trityl-L-glutamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 460,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 030,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 900,00 Kč
17 925,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
42 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
80 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
173 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C39H34N2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
610.70
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
2 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
110-125 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)NC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
InChI key
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Fmoc-Gln(Trt)-OH has good solubility properties in most organic solvents, and its use has been shown to result in significantly purer peptides than other derivatives used for the introduction of Gln [1]. Coupling can be performed by standard procedures. The trityl-protecting group is normally removed by 95% TFA in 1-3 hours, with no alkylation of Trp.
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739
Application
  • Substrate specificity profiling of SARS-CoV-2 Mpro protease provides basis for anti-COVID-19 drug design: This study highlights the use of Fmoc-Gln(Trt)-OH in the synthesis of peptide substrates for biochemical assays, contributing to the development of COVID-19 therapeutics (Rut et al., 2020).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 160 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Gln (Trt) -OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Gln(Trt)-Gln(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Gln-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1090
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.521208.5204447672
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
functional group
amide
functional group
amide
functional group
amide
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Gln(Trt)-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Zobrazit všechen související obsah
Yun Song et al.
Cell reports, 30(8), 2699-2711 (2020-02-27)
The transcriptional corepressor complex CoREST is one of seven histone deacetylase complexes that regulate the genome through controlling chromatin acetylation. The CoREST complex is unique in containing both histone demethylase and deacetylase enzymes, LSD1 and HDAC1, held together by the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
852045100004027269180034
852045010004027269086961
852045025004027269207052
852045002504027269086954