Přeskočit na
8.51008
TBTU
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyma:
TBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 380,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16BF4N5O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
321.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
423-040-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
2 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
TBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
195-199 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[N+](=C(N(C)C)O[n]1nnc2c1cccc2)(C)C
InChI
1S/C11H16N5O.B.4FH/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;;;;;/h5-8H,1-4H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChI key
SHGLJDNRZIDILW-UHFFFAOYSA-J
General description
See entry for HBTU (851006). TBTU has been employed to generate 1,2,4-oxadiazoles from carboxylic acids [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. F. Poulain, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 1495.
Application
  • Synthesis of phospho-urodilatin by combination of global phosphorylation with the segment coupling approach.: This research focuses on the synthesis of phospho-urodilatin, demonstrating the effectiveness of TBTU as a coupling reagent in segment coupling strategies for peptide synthesis (Mostafavi et al., 1996).
  • Effect of tertiary amine on the carbodiimide-mediated peptide synthesis.: The study investigates the impact of tertiary amines on carbodiimide-mediated peptide synthesis, highlighting the role of TBTU in enhancing peptide coupling efficiency (Beyermann et al., 1991).
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Loss on drying: ≤ 0.5 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Other Notes
Replaces: 01-62-0015
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.510128.510068.51088
TBTU 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51008
TBTU
HCTU O-(1H-6-Chlorobenzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51012
HCTU
HBTU 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51006
HBTU
TOTU Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51088
TOTU
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
195-199 °C (decomposes)
mp
>185 °C
mp
250 °C
mp
142-148 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
851008100004027269157678
851008002504027269081034
851008010004027269081041
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?