Přeskočit na
8.22339
Phosphoryl chloride
for synthesis
Synonyma:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 580,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
298 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.33
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
233-046-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (argenometric)
Grade:
synthesis grade
Bp:
105.3 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
36 hPa ( 20 °C)
1 580,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (argenometric)
form
liquid
potency
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Phosphoryl chloride is a strong Lewis acid that can be used as:
  • A phosphorylating agent for the selective phosphorylation of alcohols, amines, and thiols.
  • A dehydrating agent for alcohols, amides, and cyanohydrins.
  • A reagent to synthesize Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.
  • A chlorinating agent for the chlorination of heterocyclic compounds.
  • A reagent to prepare dihydroisoquinolines and isoquinolines by cyclization of N-β-phenylethyl amides via Bischler-Napieralski reaction.
Analysis Note
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.673 - 1.677Identity (IR)passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
201170262099381829
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (argenometric)
assay
99%
assay
99.999%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
104 mmHg ( 50 °C), 28 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
104 mmHg ( 50 °C), 28 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
mp
1-2 °C
mp
1.25 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoryl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
supp_hazards
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Synthesis and chemical transformations of mono-and disubstituted cyanamides
Nekrasov DD
Russ. J. Org. Chem., 40(10) (2004)
Phosphorus Oxychloride
Meier MS, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822339100004022536489766
822339025004022536489759
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?