Přeskočit na
8.22283
Methanol
≥99.5% (GC), for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
Synonyma:
Methyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
556,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 000,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 310,00 Kč
180 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 200,00 Kč
15 150,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
32.04
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
eCl@ss:
39020101
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
556,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methanol, for preparative purposes, EMPLURA®
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.0010%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analysis Note
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.791 - 0.792
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Water: ≤ 0.10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.070181.060091.06008
Methanol for preparative purposes, EMPLURA®
Supelco
8.22283
Methanol
Methanol for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07018
Methanol
Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
Methanol
Methanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.06008
Methanol
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent, reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822283918004022536944234
822283901104027269350345
822283100004022536487649
822283250004022536487656
822283902504022536944227
822283500004022536944210