Přeskočit na
8.18492
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
Synonyma:
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
1 162,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
250-184-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
1 162,50 Kč
Ceníková cena1 550,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.04 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818492001004022536437538