Přeskočit na
8.14659
Dimethyl glutarate
for synthesis
Synonyma:
Dimethyl glutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 010,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 510,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3-OOC-(CH2)3-COO-CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
214-277-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
8191 mg/kg LD50, oral (Rat), >2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.9 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 107 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7284569236294632
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
-37 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
210-215 °C/1013 hPa
bp
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
bp
67 °C/18 mmHg (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl glutarate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.00 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814659025004022536420523
814659100004022536420530