Přeskočit na
8.14068
Tetrapropylammonium hydroxide
(40% solution in water) for synthesis
Synonyma:
N,N,N-tripropyl-1-propanaminium hydroxide, Tetra-n-propylammonium hydroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
729,00 Kč
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 890,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
38.0 - 42.0%
Form:
liquid
729,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
38.0 - 42.0%
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
102 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Tetrapropylammonium hydroxide (TPAOH) is a simple, affordable, and readily available quaternary ammonium base mainly utilized as a structure-directing agent for producing zeolites. It is found to be a good precursor to synthesis nanotubes. TPAOH is used as surface-active agent, phase transfer catalyst in organic synthesis.[1]
Application
Tetrapropylammonium hydroxide is used as:
  • Structure directing agent (SDA) in the synthesis of zeolite socony mobil-5 (Zeolite ZSM-5).
  • A phase transfer catalyst in the methylation of phenoxy acids in a superheated water extract from sand and soil samples.[1]
Analysis Note
Assay (acidimetric): 38.0 - 42.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.998 - 1.010
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
25453317780686631
assay
38.0 - 42.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
102 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.012 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/mL at 25 °C
density
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Carbonization mechanism of tetrapropylammonium-hydroxide in channels of AlPO4-5 single crystals
Zhai JP, et al.
Chemistry of Materials, 18(6), 1505-1511 (2006)
Surface-active hollow titanosilicate particles as a Pickering interfacial catalyst for liquid-phase alkene epoxidation reactions
Guojun LV, et al.
Langmuir, 34(1), 302-310 (2018)
Synthesis of ZSM- 5 zeolite using Bayat natural zeolite as silica and alumina source
Rohayati, Krisnandi YK and Sihombing R
AIP Conference Proceedings, 1862(1), 030094-030094 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814068001004027269276737
814068005004022536406022
814068025004027269056148