Přeskočit na
81129-M
EX-CYTE® Growth Enhancement Media Supplement
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Očekávané datum odeslání13. července 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
74 700,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352200
74 700,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. července 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Level
shelf life
24 mo.
manufacturer/tradename
Ex-cyte®
General description
Product Source: Bovine; Adult Bovine Serum
Preparation Note
refrigerated
Legal Information
EX-CYTE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E076014008CI1884
form
liquid
form
powder
form
solution
form
lyophilized powder
shelf life
24 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Ex-cyte®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Zobrazit všechny články
Související obsah
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.