Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 310,00 Kč | |
| 250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 590,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 300,00 Kč |
O této položce
2 310,00 Kč
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
70.9 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat), 1680 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.4-28.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7
bp
73.6 °C/1013 hPa
mp
-43.5 °C
transition temp
flash point 30 °C
density
1.38 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)CO
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the preparation of nylon/Ag composite nanofibers by electrospinning method.
- To study the combination of two polymers PANI (polyaniline) and PHB (polyhydroxy-butyrate).
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade - | grade analytical standard | grade - |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.5% (GC) | assay 99% (CP) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| mp -43.5 °C | mp −44 °C (lit.) | mp −44 °C (lit.) | mp −44 °C (lit.) |
| vapor pressure 70.9 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 70 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 70 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,2-Trifluoroethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Blood
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Protokoly
Štěpení a deprotekce Fmoc pryskyřice jsou rozhodujícími kroky pro syntézu peptidů, které po oddělení pryskyřice poskytují požadovaný peptid.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Související obsah
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8082590100 | 04022536398624 |
| 8082591000 | 04022536894799 |
| 8082590250 | 04022536398631 |