Přeskočit na
8.07485
Polyethylene glycol
greener alternative
400, for synthesis
Synonyma:
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 400, PEG
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
895,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H(OCH2CH2)nOH
Číslo CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
895,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
360 °C (DIN 51794)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
97-110 cSt(20 °C)
mp
5 °C
transition temp
flash point >200 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylene glycol 400 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 - 1.126
Hydroxyl value: 267 - 295
Average molecular mass: 380 - 420
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.074898.190158.07488
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
mp
5 °C
mp
43-49 °C
mp
55-58 °C
mp
33-40 °C
transition temp
flash point >200 °C
transition temp
flash point 260 °C
transition temp
flash point 270 °C
transition temp
flash point 260 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Polyethylenglykol (PEG), někdy také označovaný jako polyethylenoxid (PEO), je kondenzační polymer ethylenoxidu a vody, který má několik chemických vlastností, díky nimž je užitečný pro biologické, chemické a farmaceutické aplikace.
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
807485100004022536395746
807485005004027269250478
807485500004022536395753
807485902504022536896014
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?