Přeskočit na
8.07481
1,3-Propanediol
for synthesis
Synonyma:
1,3-Propanediol, Trimethylene glycol, 1,3-Propylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 150,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2)3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.09
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-997-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
1 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
405 °C
potency
15670 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5 % (v/v)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
solubility
100 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI key
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biopolymer synthesis: Illustrated by the extractive adsorption study of Sui et al., where 1,3-Propanediol was effectively isolated using novel resin technologies. This application is crucial for the sustainable production of biopolymers, impacting sectors from industrial manufacturing to biotechnology (Sui WB et al., 2023).
  • Hydrogenation processes in chemical synthesis: Examined by Zhang et al. in the development of bimetallic catalysts for the efficient hydrogenation of diethyl malonate to 1,3-Propanediol. This research is relevant for chemists and researchers looking to optimize reaction processes for producing high-value chemicals in a sustainable manner (Zhang J et al., 2024).
  • Enhancement of microbial production systems: Explored by Jiang et al., where the inactivation of specific metabolic pathways in Klebsiella pneumoniae led to enhanced production of 1,3-Propanediol. This is crucial for the biotechnological production of this compound, offering insights for principle investigators and researchers focused on metabolic engineering and industrial biotechnology (Jiang W et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Propanediol
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
807481100004022536395630
807481000504022536395616
807481025004022536395623