Přeskočit na
8.05660
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonyma:
Lithium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 880,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 140,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Li
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
6.94
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Segment
form
solid
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.18044220914278327
Lithium (sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.05660
Lithium
Lithium (granular) (protective medium: argon) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18044
Lithium
Lithium wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
220914
Lithium
Lithium wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
Sigma-Aldrich
278327
Lithium
form
solid
form
-
form
wire (in mineral oil)
form
wire
mp
179 °C
mp
179 °C
mp
180 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
density
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
805660010004022536387048
805660001004027269276898
805660002504022536387031