Přeskočit na
8.03405
n-Decane
for synthesis
Synonyma:
n-Decane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 060,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 090,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)8CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.28
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
204-686-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
174 °C/1013 mbar
Vapor pressure:
1 hPa ( 16 °C)
1 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1 hPa ( 16 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
208 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
transition temp
flash point 51 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Molecular Dynamics in Surfactant Research: Dong et al. conducted molecular dynamics simulations to study the effects of surfactants on methane and n-decane interactions. This research provides insights into the applications of n-decane in enhancing the performance of surfactants in oil recovery and environmental remediation processes (Dong et al., 2024).
  • Interfacial Adsorption Studies: Ruwoldt et al. explored the interfacial adsorption properties of oil-soluble kraft lignin and its ability to stabilize water-in-oil emulsions, where n-decane plays a crucial role as a model hydrocarbon solvent, contributing to understanding emulsion stability and lignin-solvent interactions in industrial applications (Ruwoldt et al., 2024).
  • Semiconductor Strain Gauges in Geotechnical Engineering: Mikhaltsevitch and Lebedev utilized semiconductor strain gauges to measure the effective stress coefficient for the elastic moduli of sandstone. N-decane could potentially be used as a fluid medium in these experiments to simulate natural hydrocarbon environments, enhancing the accuracy of geophysical assessments (Mikhaltsevitch et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.729 - 0.730
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.20383D901442669
Decane ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
D901
Decane
Decane analytical standard
Supelco
442669
Decane
assay
≥99% (GC)
assay
≥94% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
analytical standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
-30 °C
mp
-30 °C
mp
−30 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
bp
174 °C/1013 mbar
bp
174 °C/1013 mbar
bp
174 °C (lit.)
bp
174 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Decane
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46.0 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
803405100004027269131227
803405025004022536380865
803405010004022536380858
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?