Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 180,00 Kč |
O této položce
1 180,00 Kč
vapor pressure
5.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat), 10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
transition temp
flash point 31 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| bp 153 °C/1013 hPa | bp 152-154 °C (lit.) | bp 152-154 °C (lit.) | bp 152-154 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp -96 °C | mp −96 °C (lit.) | mp −96 °C (lit.) | mp −96 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cumene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.0 °C - closed cup
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8026810100 | 04022536375762 |
| 8026811000 | 04022536375779 |