Přeskočit na
8.02301
1,1′-Carbonyldiimidazole
greener alternative
for synthesis
Synonyma:
1,1′-Carbonyldiimidazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
2 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
942,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 150,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 700,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6N4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
208-488-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
942,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
potency
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
application(s)
peptide synthesis
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(cncc2)C(=O)[n]1cncc1
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI) is an alternative to highly toxic insidious poison phosgene and thus aligns with the principle "Designing Safer Chemicals". Click here for more information.
Application
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
802301000204027269276522
802301002504022536372655
802301000504022536372648
802301010004022536372662
802301250004027269678319
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?