Přeskočit na
8.01964
1,3-Butanediol
for synthesis
Synonyma:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.12
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-529-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
203-204 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.06 mmHg ( 20 °C)
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
741 °F
potency
18610 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-57 °C
transition temp
flash point 115 °C
solubility
>500 g/L (miscible)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose: Studies DES based on ChCl and 1,3-butanediol, offering insights into process optimizations for clear solution preparation (Sonyeam et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
801964902504022536884820
801964920004022536761237
801964100004022536371368