Přeskočit na
8.01812
Benzylamine
for synthesis
Synonyma:
Benzylamine, Phenylmethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
894,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-854-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
894,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
405 °C
potency
552 mg/kg LD50, oral (Rat), 1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-8.2 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-42.8 °C
transition temp
flash point 72 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI key
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organic synthesis in water with covalent organic frameworks: Research on fully conjugated covalent organic framework nanosheets, facilitated by catalysts like benzylamine, demonstrates their effectiveness in visible-light-driven organic synthesis, promoting environmentally friendly chemical processes (Ma et al., 2024).
  • Photocatalytic oxidation of amines with microporous polymers: Demonstrates the confined synthesis of conjugated microporous polymers, utilizing benzylamine as a substrate for selective photocatalytic oxidation of amines, a technique applicable in the purification of chemical substances and environmental cleanup (You et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.983
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.07334427470B5136
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-42.8 °C
mp
<-60 °C
mp
-
mp
262-263 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
crystals
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylamine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
801812100004022536370644
801812050004022536370637
801812010004022536370620