Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 2 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 879,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 110,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 720,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.23 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-145-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
879,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
form
crystals
mp
240-244 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2.O.[H+]
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
InChI key
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form powder | form - | form solid |
| mp 240-244 °C | mp 231-235 °C | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8011120002 | 04027269276850 |
| 8011120025 | 04022536365329 |
| 8011120100 | 04022536365336 |