Přeskočit na
8.00948
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
Synonyma:
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H8N2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.02
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-369-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
300 g/L
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI key
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.062378.0094766770
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
300 g/L
solubility
30 g/L
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C
mp
-
mp
8.5 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
solid
form
liquid
form
solid
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800948100004022536364650
800948000504022536364636
800948905004022536749211
800948025004022536364643