Přeskočit na
8.00683
Succinic anhydride
for synthesis
Synonyma:
Succinic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
838,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 460,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 100,00 Kč
34 085,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.07
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-570-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
838,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.3 hPa ( 92 °C)
Quality Level
form
crystals
autoignition temp.
480 °C
potency
1510 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (10 g/L in H2O)
bp
261 °C/1013 hPa
mp
116-120 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
62.9 g/L (Hydrolysis)
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced antimicrobial fibers: Succinic anhydride is utilized in the conjugation of chitosan with Harakeke and Hemp fibers to produce antimicrobial fibers, which significantly increase their utility in medical and hygiene products (Barker et al., 2024).
  • Antitumor diterpenoids: Succinic anhydride is integral to synthesizing new clerodane diterpenoids from Callicarpa pseudorubella, which show potential antitumor proliferative activity, expanding its applications in cancer research (Pan et al., 2024).
  • Nanogel delivery systems: It plays a role in developing nanogel delivery systems for cationic peptides, enhancing the delivery of therapeutic agents and showcasing its versatility in pharmaceutical delivery systems (Mørck Nielsen et al., 2024).
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.413218.220028.00741
solubility
62.9 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
density
1.243 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
116-120 °C
mp
7-8 °C
mp
-20 °C
mp
253-256 °C
bp
261 °C/1013 hPa
bp
213-214 °C/1013 hPa
bp
250 °C
bp
350 °C/1.013 hPa
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F
flash_point_c
157 °C
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800683100004022536361857
800683050004022536361840
800683905004022536361864
800683010004022536361833
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?