Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 728,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 280,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 090,00 Kč | |
| 10 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 540,00 Kč | |
| 25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 900,00 Kč |
O této položce
728,00 Kč
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
potency
2360 mg/kg LD50, oral (Rat), 10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, calculated on the free acid)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
transition temp
flash point 63 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)CC)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Trace Amines Quantification:</strong> Propionic anhydride is used to derivatize the amino and hydroxyl groups for catecholamines and indolesin (de Bruyn et al., 2024).</li>
<li><strong>Asphaltene Oxidation Research:</strong> It is used in the oxidation of asphaltene and in the synthesis of peroxypropionic acid (Zhao et al., 2023).</li>
<li><strong>In Acylation Reactions:</strong> Used in the acylation of 1,2-methylenedioxybenzene (MDB) during the synthesis of 3,4-methylenedioxypropiophenone (MDP1P) and propionic acid.<br /> (Schiaroli et al., 2023).</li>
</ul>
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp -45 °C | mp -20 °C | mp 7-8 °C | mp -94 °C |
| bp 167 °C/1013 hPa | bp 250 °C | bp 213-214 °C/1013 hPa | bp 80 °C/1013 hPa |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic anhydride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F
flash_point_c
63 °C
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8006081000 | 04022536360973 |
| 8006080500 | 04022536360966 |
| 8006089025 | 04022536564012 |
| 8006089010 | 04027269051082 |
| 8006080100 | 04022536360959 |