Přeskočit na
8.00192
Octanoic acid
for synthesis
Synonyma:
Octanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
845,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 800,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-677-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
845,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.68 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
21639W279927W279900
Octanoic acid analytical standard
Supelco
21639
Octanoic acid
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
237 °C/1013 hPa
bp
237 °C (lit.), 237-238 °C
bp
237 °C (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C
mp
15-17 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
expl. lim.
1 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800192100004022536356402
800192250004022536951430
800192010004022536356396