Přeskočit na
8.00181
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyma:
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
705,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 170,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 350,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.06
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-177-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021317
705,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
3.8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C (DIN 51794)
potency
>192 mg/kg LD50, oral (Rat), >290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
bp
141 °C/1013 hPa
mp
13 °C
transition temp
flash point 46 °C
solubility
1000 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI key
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
40758555234808267
Acrylamide certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
08267
Acrylamide
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
13 °C
mp
-
mp
-
mp
82-86 °C (lit.)
bp
141 °C/1013 hPa
bp
-
bp
103 °C/19 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
119.3 °F - closed cup
flash_point_c
48.5 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800181050004022536356150
800181902504022536701431
800181010004022536356143
800181100004022536356167
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?