Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 2 540,00 Kč | |
| 250 mL | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 9 770,00 Kč |
O této položce
2 540,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Sortimentní položky
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
Související obsah
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Metody buněčné lýzy a extrakce proteinů - přehled různých technik, od rozpouštění detergentem až po mechanické rozrušení, které podporují potřeby výzkumu.
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 71009-3 | 04055977255690 |
| 71009-4 | 04055977255706 |